Få mere at vide
Cytiva HiScreen™ Capto™ Phenyl (High Sub) færdigpakket HIC-kolonne
Artikelnummer. 11648943 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 4.7mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11648943
Brand: Cytiva 28992472
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medier, der anvendes i indfangnings- og mellemstadier af proteinoprensning, brugt til metodeoptimering og parameterscreening
  • Meget tværbundet agarosematrix med gennemsnitlig perlestørrelse på 75 μm
  • Har gode flydeegenskaber og høje lasteevner
  • Sengehøjde på 10 cm designet til at muliggøre metodeoptimering og parameterscreening
  • Forbind let i serie for at opnå 20 cm sengehøjde
  • Lille sengevolumen giver hurtige resultater og minimalt prøve-/bufferforbrug
  • Capto Phenyl (høj sub) medier bruges til indledende og mellemliggende trinsoprensninger, der kræver et kromatografimedium med medium til høj hydrofobicitet
  • Kombinerer høj kapacitet med høj flowhastighed og lavt modtryk for at reducere procescyklustider og øge produktiviteten
  • Reproducerbare resultater, skalerbare til BioProcess kolonner pakket med de samme kromatografimedier under anvendelse af den samme lineære væskehastighed
  • Sengevolumen: 4,7 ml
  • Sengemål: 7,7x 100 mm
  • Flowhastighed: 1,2 til 2,7 ml/min.
  • Strømningshastighed:< 600 cm/t.
Medier
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 75 μm
  • Substitutionsgrad: 27 μmol/ml gel
  • pH-stabilitet rengøring: 2 til 14
  • Tryk/flow-specifikation: 300 kPa ved 600 cm/time, søjle med 1m diameter, 20 cm lejehøjde
  • Medium: BioProcess
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 13
  • Ligand: phenyl
  • Bindingskapacitet/ml kromatografimedium: 27mg BSA/ml (ved QB10%)
Kolonne
  • Sengestøtte: filter
  • Materiale (søjlebeslag og søjlerør): polypropylen
  • Kolonne ID: 7,7 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vandig buffer
Produkttype HiScreen Capto Phenyl (høj sub) kolonne
Sengevolumen 4.7mL
Diameter (engelsk) Indre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.7mm
Mængde 1 x 4.7mL
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 100mm
Flowhastighed <600cm/hr.
Materiale Polypropylen
Ligand type Phenyl (∼ 27 μM/ml drænet medium)
Maks. Tryk 43,5psi
pH-område 3 til 13
Partikelstørrelse 75 μm
Support Type Meget tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype HIC kolonne
Til brug med (applikation) Optimering og parameterscreening
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen Capto Phenyl (high sub), 1 x 4.7 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol