Få mere at vide
Cytiva HiScreen™ Capto™ MMC multimodal færdigpakket kolonne
Artikelnummer. 10507330 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 4.7mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10507330 1 x 4.7mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10507330 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28926980
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tillader binding af proteiner ved fodermaterialets ledningsevne og løser specifikke oprensningsudfordringer
  • Med innovativ salt-tolerant ligand
  • Svag multimodal kationbytter med en anden selektivitet sammenlignet med traditionelle ionbyttere
  • Meget tværbundet agarosematrix
  • Klar til brug kolonner til bekvem procesudviklingsoptimering
  • Sengehøjde 10 cm HiScreen kolonner er designet til at tillade metodeoptimering og parameterscreening
  • Kan nemt seriekobles for at opnå 20 cm sengehøjde
  • Lille sengevolumen giver hurtige resultater og minimalt prøve-/bufferforbrug
  • Reproducerbare resultater, skalerbare til BioProcess kolonner pakket med de samme medier ved brug af den samme lineære væskehastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 1M eddikesyre, 1M NaOH, 8M urinstof, 6M guanidinhydrochlorid og 70% ethanol
Produkttype HiScreen Capto MMC kolonne
Sengevolumen 4.7mL
Diameter (engelsk) Indre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.7mm
Mængde 1 x 4.7mL
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 100mm
Flowhastighed <600cm/hr.
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 3 bar
pH-område 2 til 12
Partikelstørrelse 75 μm
Support Type Meget tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Multimodal kolonne
Til brug med (applikation) Optimering og parameterscreening
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen Capto MMC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.