Få mere at vide
Cytiva HiScreen Capto™ L kolonner
Artikelnummer. 12661206 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
4.7 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12661206 4.7 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 12661206 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17547814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8300.00 DKK
    7530.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 770.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
HiScreen Capto L kolonner er færdigpakkede med Capto L, et affinitetskromatografimedium (harpiks) til indfangning af antistoffer og antistoffragmenter, såsom Fab-fragmenter, scFv og Dabs.
HiScreen Capto L-søjler er en del af procesudviklingsplatformen tilgængelig fra Cytiva .
  • Forpakkede, brugsklare kolonner til bekvem procesudviklingsoptimering.
  • 10 cm sengehøjde på HiScreen kolonner er designet til at tillade metodeoptimering og parameterscreening.
  • Kan nemt tilsluttes i serie for at opnå 20 cm sengehøjde.
  • Lille sengvolumen (4,7 ml) giver hurtige resultater og minimalt prøve-/bufferforbrug.
  • Reproducerbare resultater, skalerbare til BioProcess kolonner pakket med de samme medier ved brug af den samme lineære væskehastighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed <500 cm/hr.
Materiale Polypropylen
pH-område 2 til 10
Support Type Stiv, stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Partikelstørrelse 85μ m
Mængde 4.7 mL
Til brug med (applikation) Optimering og parameterscreening
Type Agarose
Ligand type Rekombinant Protein L (E. coli), pattedyrfri
compliance-icons
Produktidentifikator
  • hiscreen capto L
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol