Få mere at vide
Cytiva HiScreen Capto™ Core 700 kolonner
Artikelnummer. 12663850 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 4.7mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12663850
Brand: Cytiva 17548115
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Capto Core 700 er designet til mellemliggende oprensning og polering af vira og andre store biomolekyler.
Den nye kerneperleteknologi og multimodale, octylaminligand giver Capto Core 700 dobbelt funktionalitet, størrelsesudelukkelse og bindingskromatografi i ét kromatografimedium (harpiks).
  • Til mellemliggende oprensning og polering af vira og andre store biomolekyler (Mr> 700 000) i gennemstrømningstilstand.
  • Betydeligt forbedret produktivitet og højere flowhastigheder sammenlignet med gelfiltreringsmetoder.
  • Enkel optimering på grund af flowthrough-kromatografi og robust ydeevne.
  • Praktisk oprensning i lille skala, procesudvikling og opskalering ved brug af færdigpakket HiTrap og HiScreen kolonner.
  • Capto Core 700 er sammensat af en ligand-aktiveret kerne og inaktiv skal.
  • Den inaktive skal udelukker store molekyler (afskåret∼ 700 000 [700 kDa]) fra at komme ind i kernen gennem skallens porer.
  • Kernen i hver perle er funktionaliseret med ligander, der er både hydrofobe og positivt ladede, hvilket resulterer i en yderst effektiv multimodal binding af forskellige forurenende stoffer, der er små nok til at komme ind i kernen.
  • De multimodale ligander sikrer stærk binding med de fleste urenheder over en lang række pH- og saltkoncentrationer.
  • Bundne urenheder fjernes fra perlerne ved cleaning-in-place (CIP) procedurer ved hjælp af NaOH og i de fleste tilfælde et opløsningsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Buffer 1M NaOH, 6M Guanidinhydrochlorid, 30% Isopropanol og 70% Ethanol
Produkttype HiScreen Capto Core 700 multimodal søjle
Sengevolumen 4.7mL
Diameter (engelsk) Indre 0,30 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.7mm
Mængde 1 x 4.7mL
Flowhastighed <500cm/hr.
Materiale Polypropylen
Ligand type Octylamin
Maks. Tryk 8 bar
pH-område 2 til 14
Partikelstørrelse 90 μm
Support Type Meget tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Multimodal kolonne
Til brug med (applikation) Mellemliggende oprensning og polering af vira og andre store biomolekyler
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiScreen Capto
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol