Beskrivelse
- Til mellemliggende oprensning og polering af vira og andre store biomolekyler (M r >350.000) i gennemstrømningstilstand
- Tilbyder dobbelt funktionalitet, størrelsesudelukkelse og bindingskromatografi
- Et glimrende alternativ til SEC-harpikser (Size Exclusion chromatography), der typisk anvendes i de sidste stadier af virusoprensning i vaccinefremstilling
- Ny kerneperleteknologi muliggør effektiv indfangning af forurenende stoffer, mens målmolekylet opsamles i gennemstrømningen
- Praktisk oprensning i lille skala, procesudvikling og opskalering
- Enkel optimering på grund af flowthrough-kromatografi og robust ydeevne
- Betydeligt forbedret produktivitet og højere flowhastigheder sammenlignet med gelfiltreringsmetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| Flowhastighed | 0,8 til 3,9 ml/min |
| Til brug med | Mellemliggende oprensning og polering af vira, store biomolekyler |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 8 bar (0,8 Mpa) |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 4.7 mL |
| Dimensioner | 7.7 x 100 mm |
| Emballagemateriale | Capto™ Core 400 |
| Kolonnetype | HiScreen™ |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiScreen Capto Core 400
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.