Få mere at vide
Cytiva HiScreen Capto Butyl ImpRes
Shop alle Cytiva produkter
Sengevolumen (metrisk):
4,7 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klar til brug kolonne færdigpakket med Capto Butyl ImpRes hydrofob interaktionskromatografiharpiks
- En del ’af Cytivas procesudviklingsplatform
Tekniske data
Tekniske data
| Opbevaringskrav | 20 % ethanol ved 4 til 30° C |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.7 mm |
| Højde (metrisk) Seng | 100 mm |
| Maks. Tryk | 3 bar/0,3 MPa/44 psi |
| Sengevolumen (metrisk) | 4,7 ml |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol