Få mere at vide
Cytiva HiScreen™ Capto™ klæbe Multimodal Prepacked Column
Artikelnummer. 10201180 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 4.7mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10201180
Brand: Cytiva 28926981
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til mellemliggende oprensning og polering af monoklonale antistoffer efter protein A-indfangningstrinnet
  • Stærk multimodal anionbytter med N-benzyl-n-methylethanolaminligand
  • Tilbyder alternativ selektivitet sammenlignet med traditionelle anionbyttere
  • I gennemstrømningstilstand udføres fjernelse af udvasket protein A, aggregater, værtscelleproteiner, nukleinsyrer og vira fra MAbs
  • Antistoffer passerer direkte gennem søjlen, mens kontaminanterne forbliver bundet
  • Meget tværbundet agarosematrix
  • Klar til brug kolonner til bekvem procesudviklingsoptimering
  • Sengehøjden på 10 cm er designet til at muliggøre metodeoptimering og parameterscreening
  • Forbindes nemt i serie for at opnå 20 cm sengehøjde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 1 M eddikesyre, 1 M NaOH
Produkttype HiScreen Capto klæbe kolonne
Sengevolumen 4.7mL
Diameter (engelsk) Indre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.7mm
Mængde 1 x 4.7mL
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 100mm
Flowhastighed <600cm/hr.
Materiale Polypropylen
Ligand type N-benzyl-n-methyl Ethanolamin
Maks. Tryk 3 bar
pH-område 3 til 12
Partikelstørrelse 75 μm
Support Type Meget tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Multimodal kolonne
Til brug med (applikation) Optimering og parameterscreening
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen Capto adhere
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.