Få mere at vide
Cytiva HiScale™ Kolonner pakket med Superdex™ Forøg eller Superose™ Forøg Harpiks
Artikelnummer. 15958872 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Emballagemateriale:
Superdex 200 Forhøjelse
Superdex 75 Forøgelse
Superose 6 Forøgelse
Volumen (metrisk):
3.2 mL
8.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemateriale Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15958872 Superdex 75 Forøgelse 8.5 mL Hver
15948872 Superdex 75 Forøgelse 3.2 mL Hver
15928872 Superdex 200 Forhøjelse 3.2 mL Hver
15938872 Superdex 200 Forhøjelse 8.5 mL Hver
15908872 Superose 6 Forøgelse 3.2 mL Hver
15918872 Superose 6 Forøgelse 8.5 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15958872 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29321908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90370.00 DKK
    83018.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 7352.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Svarende til den nye generation Superdex™ Forøg og Superose™ Øg størrelseseksklusionskromatografi (SEC) kolonner, men til brug med oprensning af større volumener på op til 8,5 ml
  • Højopløselige SEC-kolonner
  • Lille partikelstørrelse og snæver partikelstørrelsesfordeling af den pakkede harpiks sikrer meget rent protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 26 mm
Til brug med Størrelsesekskluderingskromatografi (SEC)
Længde (metrisk) 400 mm
Maks. Tryk 2 MPa
Partikelstørrelse 9 μm
Mængde 1 stk.
Stationær fase Superdex 75 Increase
Produktlinje HiScale
Volumen (metrisk) 8.5 mL
Emballagemateriale Superdex 75 Forøgelse
Fase Size Exclusion
Teknik SEC
Produkttype Kolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superdex 75 Increase HiScale 26/40
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol