Få mere at vide
Cytiva HiScale™ Kolonner pakket med Superdex™ Forøg eller Superose™ Forøg Harpiks
Shop alle Cytiva produkterBeskrivelse
- Højopløselige SEC-kolonner
- Lille partikelstørrelse og snæver partikelstørrelsesfordeling af den pakkede harpiks sikrer meget rent protein
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Størrelsesekskluderingskromatografi (SEC) |
| Maks. Tryk | 2 MPa |
| Mængde | 1 stk. |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C til 30 °C, 20% Ethanol |
| Volumen (metrisk) | 3.2 mL |
| Dimensioner | 16 x 400 mm |
| Emballagemateriale | Superdex 75 Forøgelse |
| Type | Kolonne |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Superdex 75 Increase HiScale 16/40
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.