Få mere at vide
Cytiva HiScale™ Kromatografisøjler
Artikelnummer. 11348390 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen:
40 mL
80 mL
106 mL
212 mL
393 mL
785 mL
Højde (metrisk):
200 mm
400 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevolumen Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11348390 212 mL 400 mm 26 mm Hver
11380122 785 mL 400 mm 50 mm Hver
11388390 80 mL 400 mm 16 mm Hver
11390122 393 mL 200 mm 50 mm Hver
11310132 106 mL 200 mm 26 mm Hver
11370122 40 mL 200 mm 16 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11348390 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28964513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11125.00 DKK
    10860.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 265.00 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tåler tryk på op til 20 bar (290 psi) og høje flowhastigheder. Cytiva Life Sciences™ HiScale™ Kromatografisøjler er designet til at være kompatible med moderne BioProcess kromatografimedier som f.eks MabSelect™ og Capto™ .
  • Tomme søjler med høj trykstabilitet til pakning med moderne BioProcess medier til procesudvikling og præparativ kromatografi.
  • Giver aksial kompression af gellaget og en ikke-roterende stempelmekanisme, der udvider pakningskapaciteten.
  • Adapter QuickLock mekanisme, søjlemåleskala og ergonomisk design, letter søjlehåndtering og øger proceskontrol.
  • Dobbelte adaptere, der tilbyder høj fleksibilitet og dynamiske pakningshøjder.
  • Evne til at skylle hele adapterskaftet efter pakning og derved minimere risikoen for bakterievækst efter længere tids brug.
  • Baseret på den veletablerede linje af XK-søjler og kompatibel med alle metoder, der i øjeblikket gælder for XK-søjler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype HiScale Kromatografisøjle
Sengevolumen 212 mL
Diameter (metrisk) Indvendig 26 mm
Højde (metrisk) 400 mm
Inkluderer Søjlerør, ydre beskyttelsesrør, to adaptere, PEEK slanger og tilslutninger i begge ender for nem tilslutning til ventiler, pumper og monitorer
Materiale Borosilikatglas
Maks. Tryk 20 bar
Support Type Polypropylen (forstærket glasfiber)/polyamidnet
Kolonnetype Tom HPLC-kolonne
Til brug med (applikation) Procesudvikling og præparativ kromatografi