Få mere at vide
Cytiva HiScale™ Kromatografisøjler
Artikelnummer. 17682165 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
Artikelnummer. Porestørrelse
17682165 20μ m
1 options
Artikelnummer. 17682165 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29360550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8950.00 DKK
    8480.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 470.00 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
HiScale™ 10/40 kromatografisøjler - Let at pakke, tomme kromatografisøjler, der bruges til mellem- til højtrykssøjlekromatografi op til 20 bar (290 psi).
  • HiScale™ tomme kromatografisøjler er en familie af trykstabile søjler, der er lette at pakke, til mellem- til højtryksvæskekromatografi ved brug af et kromatografisystem.
    • Nem at pakke: praktisk søjlemåleskala, ikke-roterende stempelmekanisme og ergonomisk designede komponenter for lettere justering under søjlepakning
    • Trykstabil: bygget til at modstå tryk op til 20 bar (2 MPa, 290 psi) for kompatibilitet med moderne BioProcess™ harpikser
    • Alsidig: dobbelte adaptere og aksial kompressionsevne giver mulighed for et stort udvalg af sengehøjder og kolonnepakningsprotokoller
    • Forskellige søjledimensioner: vælg mellem 10, 16, 26 eller 50 mm indvendig diameter og 200 mm eller 400 mm længde for at rumme sengevolumener op til 785 ml
    • Skalerbar: den HiScale™ kolonneserien er designet til at lette robust procesopskalering såvel som omkostningseffektiv og nøjagtig nedskalering til applikationer såsom viral clearance-undersøgelser
    • Høj fleksibilitet: udstyret med to adaptere, der giver mulighed for et stort udvalg af sengehøjder.
  • Hvad kommer i hver HiScale™ søjlekromatografipakker?
    • hver HiScale™ søjle leveres med søjlerør, ydre beskyttelsesrør, to adaptere, PEEK slanger og tilslutninger i begge ender for nem tilslutning til ventiler, pumper og monitorer. For HiScale™ 10/40, stik er inkluderet i tilbehørssættet, der er inkluderet i pakken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.75 mm
Type Kromatografisøjle
Maks. Tryk 20 bar (2 MPa, 290 psi)
Porestørrelse 20μ m
Materiale Borosilikatglas, polycarbonat, polyamid (forstærket glasfiber), ethylenpropylendienpolymer (EPDM), polyoxymetylen (POM), polyetheretherketon (PEEK ), Ethylentetrafluorethylen (ETFE), Fluor-gummi, Polypropylen, Polyamid