Få mere at vide
Cytiva Hans SpinTrap™ TALON™
Artikelnummer. 12654506 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
50 x 100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
12654506 50 x 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 12654506 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29000593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3540.00 DKK
    3273.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 267.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsspinsøjle til høj renhedsrensning af histidin-mærkede proteiner
Tilbyder forskellig selektivitet sammenlignet med nikkelladede kromatografimedier
Specifikationer:
  • Ligand - TALON Superflow Kobolt-IMAC
  • Matrix - Tværbundet agarose, 6%
  • Partikelstørrelse - 60 -160 μm
  • Bindingskapacitet/ml - Op til 20 mg histidin-mærket protein
  • pH-stabilitet arbejdsområde - 3 til 12
  • Komplet pakkestørrelse - 50 x 100 μL
  • Sengevolumen - 100 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 x 100μ L
Til brug med (applikation) Til høj renhedsrensning af histidin-mærkede proteiner
Opbevaringskrav 4 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet Op til 20 mg Histidin-mærket protein
Produkttype Hans SpinTrap Talon færdigpakket kolonne
Partikelstørrelse 60 til 160μ m
Matrix 6% tværbundet agarose
Sengevolumen (metrisk) 100μ L
Ligand type Talon Superflow Kobolt-IMAC
compliance-icons
Produktidentifikator
  • his spintrap talon columns
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol