Få mere at vide
Cytiva Hans SpinTrap™ Drej kolonner
Artikelnummer. p-3676457 Shop alle Cytiva produkter
Type:
Spin-kolonne
Spinkolonne-sæt
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 50
Artikelnummer. 11733319
Brand: Cytiva 28401353
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til enkel oprensning i lille skala af histidin-mærkede proteiner og hurtig ekspressionsscreening. Cytiva Life Sciences™ Hans SpinTrap™ Spin-søjler inkluderer færdigpakkede engangssøjler.
  • Engangs spin-søjler færdigpakket med Ni Sepharose Højtydende medium, der er forladet med nikkelioner; ubetydelig ionlækage
  • En kørsel i standard mikrocentrifuge tager ca. 10 min.
  • Giver op til 750 μg renset protein pr. søjle
  • Tillader direkte oprensning af både klarede og uklarede cellelysater
  • Også nyttig til screening af et stort antal små bakterielle lysater
  • Sættet indeholder buffer, hvilket muliggør hurtige og bekvemme oprensninger uden tidskrævende bufferforberedelsestrin
Medium egenskaber:
  • Kompatibel med en lang række reduktionsmidler, rengøringsmidler, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
  • Stabil (langtidsholdbar) i pH-området 3-12
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
Ordreinfo
Kit (28-9321-71) indeholder 50 kolonner og en pakke His Buffer Kit (2 x 100 ml fosfat 8X stamopløsning, pH 7,4 og 100 ml højrent 2M imidazol, pH 7,4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 100μ L
pH-område 3 til 12
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Mængde 1 Pak hans SpinTrap Spin kolonner (50 x 100μ L)
Type Spin-kolonne
Prøvevolumen 600μ l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • His SpinTrap, 50 columns
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one