Beskrivelse
- Engangs spin-søjler færdigpakket med Ni Sepharose Højtydende medium, der er forladet med nikkelioner; ubetydelig ionlækage
- En kørsel i standard mikrocentrifuge tager ca. 10 min.
- Giver op til 750 μg renset protein pr. søjle
- Tillader direkte oprensning af både klarede og uklarede cellelysater
- Også nyttig til screening af et stort antal små bakterielle lysater
- Sættet indeholder buffer, hvilket muliggør hurtige og bekvemme oprensninger uden tidskrævende bufferforberedelsestrin
Medium egenskaber:
- Kompatibel med en lang række reduktionsmidler, rengøringsmidler, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
- Stabil (langtidsholdbar) i pH-området 3-12
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
Ordreinfo
Kit (28-9321-71) indeholder 50 kolonner og en pakke His Buffer Kit (2 x 100 ml fosfat 8X stamopløsning, pH 7,4 og 100 ml højrent 2M imidazol, pH 7,4)
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 100μ L |
| pH-område | 3 til 12 |
| Support Type | 6 % stærkt tværbundet agarose |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C |
| Mængde | 1 Pak hans SpinTrap Spin kolonner (50 x 100μ L) |
| Type | Spin-kolonne |
| Prøvevolumen | 600μ l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- His SpinTrap, 50 columns
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one