Få mere at vide
MedChemExpress His-Pro
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 20930-58-9 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.27 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |