Få mere at vide
MedChemExpress His-Pro
Artikelnummer. 16434518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16434518 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16434518 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY111659
MedChemExpress His-Pro is a dipeptide consisting of histidyl and proline.
Tekniske data
CAS 20930-58-9
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Molekylvægt (g/mol) 252.27 g/mol
Produkttype Peptides