Få mere at vide
Cytiva Hans MultiTrap™ TALON™
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
4/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forpakket 96-brønds plade til ekspressionsscreening og småskala parallel oprensning af histidin-mærkede proteiner
Specifikationer:
- Ligand - TALON Superflow Kobolt-IMAC
- Matrix - Tværbundet agarose, 6%
- Partikelstørrelse - 60 til 160 μm
- Bindingskapacitet/ml - Op til 20 mg histidin-mærket protein
- pH-stabilitet arbejdsområde - 3 til 12
- Antal brønde: 96
- Materiale - polypropylen (PP) og polyethylen (PE)
- Dimensioner - 127,8 x 85,5 x 30,6 mm
- Komplet pakkestørrelse - 4 x 96-brønds filterplader
- Volumen - 50 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 4/pakke |
| Til brug med (applikation) | Til screening med høj kapacitet af histidin-mærkede proteiner fra klarede cellelysater |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 8 °C |
| Bindende Kapacitet | Op til 20 mg Histidin-mærket protein |
| Produkttype | Hans MultiTrap Talon færdigpakket kolonne |
| Partikelstørrelse | 60 til 160μ m |
| Materiale | Polypropylen, Polyethylen |
| Matrix | 6% tværbundet agarose |
| pH-område | 3 til 12 |
| Ligand type | Talon Superflow Kobolt-IMAC |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3