Få mere at vide
Cytiva Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiske perler
Artikelnummer. 11530894 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde unitSize
11530894 2 x 1 mL Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11530894 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28967388
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til effektiv oprensning/screening i lille skala af histidin-mærkede proteiner fra forskellige kilder Cytiva Lifescience™ Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiske perler muliggør rensning i lille skala med høj kapacitet.
Sammen med MagRack 6, et separationsværktøj til håndtering af perlerne i mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt. For højere gennemstrømning kan større antal prøver nemt screenes parallelt på en robot-enhed.
  • Oprensning i lille skala med høj kapacitet af histidin-mærkede proteiner fra forskellige kilder
  • Høj renhed og udbytte
  • Nem parallel screening af histidin-mærkede proteiner med høj repeterbarhed
  • Skalerbarhedsstreg (da) Enkel indfangning af histidin-mærkede proteiner fra små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til milliliter skala)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom 50 mg Histidin-mærket protein/ml medium
Mængde 2 x 1 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3