Beskrivelse
Sammen med MagRack 6, et separationsværktøj til håndtering af perlerne i mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt. For højere gennemstrømning kan større antal prøver nemt screenes parallelt på en robot-enhed.
- Oprensning i lille skala med høj kapacitet af histidin-mærkede proteiner fra forskellige kilder
- Høj renhed og udbytte
- Nem parallel screening af histidin-mærkede proteiner med høj repeterbarhed
- Skalerbarhedsstreg (da) Enkel indfangning af histidin-mærkede proteiner fra små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til milliliter skala)
Ordreinfo
1 ml medium opslæmning er tilstrækkeligt til fem oprensningskørsler i henhold til den anbefalede protokol
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | 50 mg Histidin-mærket protein/ml medium |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- His Mag Sepharose Ni, 100 ml
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, nickel
- UNKNOWN ACUTE-66.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.