Få mere at vide
Cytiva Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiske perler
Artikelnummer. 11545804 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
100 mL
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11545804 10 x 1 mL 10ml
11540894 5 x 1 mL Pakke med 5
17296876 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11545804 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28979917
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til effektiv oprensning/screening i lille skala af histidin-mærkede proteiner fra forskellige kilder Cytiva Lifescience™ Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiske perler muliggør rensning i lille skala med høj kapacitet.
Sammen med MagRack 6, et separationsværktøj til håndtering af perlerne i mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt. For højere gennemstrømning kan større antal prøver nemt screenes parallelt på en robotenhed.
  • Højkapacitets småskala rensning af histidinmærkede proteiner fra forskellige kilder
  • Høj renhed og udbytte
  • Nem parallel screening af histidin-mærkede proteiner med høj gentagevighed
  • Skalerbarhedsdash (en) Simpel indfangning af histidin-mærkede proteiner fra små eller store prøvevolumen (lav mikroliter til milliliter skala)
Ordreinfo
1 ml medium opslæmning er tilstrækkeligt til fem oprensningskørsler i henhold til den anbefalede protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom 50 mg histidinmærket protein/ml medium
Mængde 10 x 1 mL