Få mere at vide
Cytiva Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiske perler
Artikelnummer. 11540894 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
100 mL
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11540894 5 x 1 mL Pakke med 5
11545804 10 x 1 mL 10ml
17296876 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11540894 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28967390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 DKK
    1996.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 139.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til effektiv oprensning/screening i lille skala af histidin-mærkede proteiner fra forskellige kilder Cytiva Lifescience™ Hans Mag Sepharose™ Ni magnetiske perler muliggør rensning i lille skala med høj kapacitet.
Sammen med MagRack 6, et separationsværktøj til håndtering af perlerne i mikrocentrifugerør, kan op til seks prøver behandles parallelt. For højere gennemstrømning kan større antal prøver nemt screenes parallelt på en robot-enhed.
  • Oprensning i lille skala med høj kapacitet af histidin-mærkede proteiner fra forskellige kilder
  • Høj renhed og udbytte
  • Nem parallel screening af histidin-mærkede proteiner med høj repeterbarhed
  • Skalerbarhedsstreg (da) Enkel indfangning af histidin-mærkede proteiner fra små eller store prøvevolumener (lav mikroliter til milliliter skala)
Ordreinfo
1 ml medium opslæmning er tilstrækkeligt til fem oprensningskørsler i henhold til den anbefalede protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom 50 mg Histidin-mærket protein/ml medium
Mængde 5 x 1 mL