Få mere at vide
Cytiva His GraviTrap™ Kit
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
10 Columns
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Two packs of His GraviTrap and one pack of His buffer kit
- Binding capacity: approximately 40mg histidine-tagged protein/column
- Bed volume: 1mL
- Column hardware material: polypropylene (barrel), polyethylene (frits)
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Bindende Kapacitet | Approx. 40 mg histidine-tagged protein/column |
| Oversigt | His GraviTrap kit |
| Sættets indhold | 2 Packs of His GraviTrap and 1 Pack of His Buffer Kit |
| Materiale | Polypropylene (PP) barrel, Polyethylene (PE) frits |
| Indhold og opbevaring | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Mængde | 10 Columns |
| Til brug med (applikation) | For fast and simple purification of histidine-tagged* proteins |
| Type | Gravity Flow Column |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare||Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235-Opbevares køligt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, Nickel, imidazole