Få mere at vide
Cytiva Hans GraviTrap™ Kolonner
Artikelnummer. 11564865 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11564865 10 x 1 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11564865 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11003399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00 DKK
    2476.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 179.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til oprensning af histidin-mærkede proteiner ved hjælp af tyngdekraft. Hans GraviTrap™ Kolonner muliggør hurtig og enkel oprensning.
  • Færdigpakket med Ni Sepharose 6 Fast Flow-medie og klar til brug
  • Tillader direkte oprensning af både klarede og uklarede cellelysater
  • Proteinbindingskapacitet ca. 40 mg histidin-mærket protein/søjle
  • Kompatibel med en lang række reduktionsmidler, rengøringsmidler, denatureringsmidler og andre tilsætningsstoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,59 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Oversigt Hans GraviTrap er en færdigpakket engangssøjle til oprensning af histidin-mærkede proteiner ved immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC). Column giver hurtige og enkle gravitations-flow-rensninger uden behov for en rensning
Materiale Polypropylen
pH-område 3 til 12
Support Type 6 % tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
Mængde 10 x 1 mL
Type Gravity Flow Column
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • His GraviTrap
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH208-Indeholder nickel. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.