Indeholder
8X fosfatstamopløsning (pH 7,4), 2 x 100 ml; 2M imidizol (pH 7,4), 100 ml
- Højkvalitets buffere med minimal absorbans ved 280nm
- Optimerede protokoller til His GraviTrap , Hans SpinTrap , Hans MultiTrap HP , Hans MultiTrap FF og HisTrap kolonner
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hans buffersæt |
| Mængde | Hver |
| Inkluderer | 2 x 100 ml Phosphat 8x standardopløsning (pH 7,4), 100 ml højt rent 2 M Imidazol (pH 7,4), brugsanvisning |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- His Buffer Kit
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:Ring omgående til enGIFTINFORMATION/læge..
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 15% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.