missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hirsutidin Chloride, TRC

Artikelnummer. 30404606
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30404606 0.5 mg 0.5mg
30407883 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH3568000.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4092-66-4
Molekylær formel C18 H17 O7 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 380.776
Synonym 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-methoxy-1-benzopyrylium Chloride, 3,4',5-Trihydroxy-3',5',7-trimethoxyflavylium Chloride, Hirsutidin, Hirsutinidol Chloride
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-methoxychromenylium-3,5-diol;chloride
SMIL [Cl-].COc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hirsutidin Chloride
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16O7.ClH/c1-22-10-6-12(19)11-8-13(20)18(25-14(11)7-10)9-4-15(23-2)17(21)16(5-9)24-3;/h4-8H,1-3H3,(H2-,19,20,21);1H
Formel vægt 380.066
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.