Få mere at vide
Hircinosyre, TRC
Artikelnummer. 30405735
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30405735 1 g
1 options
Artikelnummer. 30405735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH3567501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hircinoic Acid
CAS 54947-74-9
Molekylær formel C9H18O2
Mængde 1 g
Synonym 4-Methyloctanoic Acid, 4-Methylcaprylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-8(2)6-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
SMIL CCCCC(C)CCC(=O)O
IUPAC navn 4-methyloctansyre
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Formel vægt 158.1307