Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ SP XL 16/10 Søjle
Artikelnummer. 10574585 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10574585 20 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10574585 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28936540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6255.00 DKK
    5661.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 594.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Giv hurtige, forberedende adskillelser af proteiner og andre biomolekyler
  • Stærk kationbytter færdigpakket kolonne til indledende indfangning af proteiner og andre biomolekyler med IEX-kromatografi
  • Kompatibel med simple pumpebaserede konfigurationer og andre kromatografisystemer som f.eks AKTA design
  • Optimeret til pålidelige, reproducerbare adskillelser
  • Høj lastekapacitet og hurtige oprensninger
  • Hurtig indledende indfangning af proteiner fra startmateriale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiPrep SP XL 16/10
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,6 tommer
Flowhastighed 2 til 10 ml/min.
Til brug med (applikation) HiPrep SP XL 16/10 er en stærk kationbytter færdigpakket med SP Sepharose XL-søjler til initial indfangning af proteiner og andre biomolekyler med ionbytterkromatografi (IEX).
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 20 mL
Mængde 20 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep SP XL 16/10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.