Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ SP HP 16/10 kolonne
Artikelnummer. 14881601 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
14881601 20 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 14881601 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29018183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6870.00 DKK
    6222.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 648.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Giv hurtige, forberedende adskillelser af proteiner og andre biomolekyler
  • Stærk kationbytter designet til præparative ionbytterkromatografiseparationer
  • Meget tværbundet agarose giver fremragende kemisk og fysisk stabilitet
  • Slankt, moderne design giver mulighed for nem håndtering og tilslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiPrep SP HP 16/10
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,6 tommer
Flowhastighed 1 til 5 ml/min.
Til brug med (applikation) HiPrep SP HP 16/10 er en stærk kationbytter designet til præparative ionbytterkromatografiseparationer. Denne 20 ml kolonne er færdigpakket med SP Sepharose Højtydende kromatografiharpiks. Harpiksen er baseret på stive, stærkt tværbundne perler
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 20 mL
Mængde 20 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep SP HP 16/10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.