Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-400 HR kolonner
Artikelnummer. 11340292 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11340292
Brand: Cytiva 28935605
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption
  • Langsigtet kemisk og fysisk stabilitet fra hydrofil, stiv allyldextran/bisacrylamidmatrix
  • Anbefalet lineær flowhastighed 5 til 15 cm/time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed <1,3 ml/min.
Partikelstørrelse 25 til 75μ m
Til brug med (udstyr) Lavt til medium tryk AKTA™ systemer
Sengevolumen 320 mL
Produkttype Sephacryl HR kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 2.6cm
Til brug med (applikation) Adskillelse af biomolekyler med maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption med langsigtet kemisk og fysisk stabilitet som følge af den hydrofile, stive Allyl Dextran/Bisacrylamid-matrix
Højde (engelsk) 23,62 tommer.
Højde (metrisk) 60cm
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
pH-område 3 til 11
Support Type Allyl Dextran og N,N'-methylenbisacrylamid
Prøvetype Polysaccharider, makromolekyler med udvidede strukturer, små plasmider
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, 20% Ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-400 HR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol