Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR kolonner
Artikelnummer. p-4895741 Shop alle Cytiva produkter
Flowhastighed:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sengevolumen:
120mL
320mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6cm
2.6cm
Format:
Sengemål: 16x60
Sengemål: 26x60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10616695
Brand: Cytiva 17116701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption
  • Langsigtet kemisk og fysisk stabilitet fra hydrofil, stiv allyldextran/bisacrylamidmatrix
  • Anbefalet lineær flowhastighed 5 til 15 cm/time.
  • Designet til at rense antistoffer, serumproteiner og mellemstore proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed <0,5 ml/min.
Partikelstørrelse 25 til 75μ m
Til brug med (udstyr) Lavt til medium tryk AKTA™ systemer
Sengevolumen 120mL
Produkttype Sephacryl HR kolonne
Format Sengemål: 16x60
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6cm
Til brug med (applikation) Adskillelse af biomolekyler med maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption med langsigtet kemisk og fysisk stabilitet som følge af den hydrofile, stive Allyl Dextran/Bisacrylamid-matrix
Højde (engelsk) 23,62 tommer.
Højde (metrisk) 60cm
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 22psi
pH-område 3 til 11
Support Type Allyl Dextran og N, N∽ -methylenbisacrylamid
Prøvetype Antistoffer, serumproteiner og mellemstore proteiner
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol