Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR kolonner
Artikelnummer. 10702817 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Flowhastighed:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sengevolumen:
120mL
320mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6cm
2.6cm
Format:
Sengemål: 16x60
Sengemål: 26x60
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Format Pakningsstørrelse
10702817 <1,3 ml/min. 320mL 2.6cm Sengemål: 26x60 Hver
10616695 <0,5 ml/min. 120mL 1.6cm Sengemål: 16x60 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702817 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17119601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10265.00 DKK
    9559.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 706.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption
  • Langsigtet kemisk og fysisk stabilitet fra hydrofil, stiv allyldextran/bisacrylamidmatrix
  • Anbefalet lineær flowhastighed 5 til 15 cm/time.
  • Designet til at rense antistoffer, serumproteiner og mellemstore proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed <1,3 ml/min.
Partikelstørrelse 25 til 75μ m
Til brug med (udstyr) Lavt til medium tryk AKTA™ systemer
Sengevolumen 320mL
Produkttype Sephacryl HR kolonne
Format Sengemål: 26x60
Diameter (metrisk) Indvendig 2.6cm
Til brug med (applikation) Adskillelse af biomolekyler med maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption med langsigtet kemisk og fysisk stabilitet som følge af den hydrofile, stive Allyl Dextran/Bisacrylamid-matrix
Højde (engelsk) 23,62 tommer.
Højde (metrisk) 60cm
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 22psi
pH-område 3 til 11
Support Type Allyl Dextran og N,N'-methylenbisacrylamid
Prøvetype Antistoffer, serumproteiner og mellemstore proteiner
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-300 HR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.