Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-200 HR kolonner
Artikelnummer. 10106414 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Flowhastighed:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sengevolumen:
120 mL
320 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6cm
2.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10106414 <0,5 ml/min. 120 mL 1.6cm Hver
10773767 <1,3 ml/min. 320 mL 2.6cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10106414 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17116601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7190.00 DKK
    6596.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 594.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption
  • Langsigtet kemisk og fysisk stabilitet fra hydrofil, stiv allyldextran/bisacrylamidmatrix
  • Anbefalet lineær flowhastighed 5 til 15 cm/time.
Designet til at rense antistoffer, serumproteiner og mellemstore proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed <0,5 ml/min.
Partikelstørrelse 25 til 75μ m
Til brug med (udstyr) Lavt til medium tryk AKTA™ systemer
Sengevolumen 120 mL
Produkttype Sephacryl HR kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6cm
Til brug med (applikation) Adskillelse af biomolekyler med maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption med langsigtet kemisk og fysisk stabilitet som følge af den hydrofile, stive Allyl Dextran/Bisacrylamid-matrix
Højde (engelsk) 23,62 tommer.
Højde (metrisk) 60cm
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
pH-område 3 til 11
Support Type Allyl Dextran og N,N'-methylenbisacrylamid
Prøvetype Antistoffer, serumproteiner og mellemstore proteiner
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-200 HR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol