Beskrivelse
- Langsigtet kemisk og fysisk stabilitet fra hydrofil, stiv allyldextran/bisacrylamidmatrix
- Anbefalet lineær flowhastighed 5 til 15 cm/time.
Designet til at adskille peptider og små proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Flowhastighed | <1,3 ml/min. |
| Partikelstørrelse | 25 til 75μ m |
| Til brug med (udstyr) | Lavt til medium tryk AKTA™ systemer |
| Sengevolumen | 320 mL |
| Produkttype | Sephacryl HR kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.6cm |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af biomolekyler med maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption med langsigtet kemisk og fysisk stabilitet som følge af den hydrofile, stive Allyl Dextran/Bisacrylamid-matrix |
| Højde (engelsk) | 23,62 tommer. |
| Højde (metrisk) | 60cm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.