Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR kolonner
Artikelnummer. 10146364 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Flowhastighed:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sengevolumen:
120 mL
320 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6cm
2.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10146364 <0,5 ml/min. 120 mL 1.6cm Hver
10369334 <1,3 ml/min. 320 mL 2.6cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10146364 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17116501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7175.00 DKK
    6596.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 579.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption
  • Langsigtet kemisk og fysisk stabilitet fra hydrofil, stiv allyldextran/bisacrylamidmatrix
  • Anbefalet lineær flowhastighed 5 til 15 cm/time.
Designet til at adskille peptider og små proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed <0,5 ml/min.
Partikelstørrelse 25 til 75μ m
Til brug med (udstyr) Lavt til medium tryk AKTA™ systemer
Sengevolumen 120 mL
Produkttype Sephacryl HR kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6cm
Til brug med (applikation) Adskillelse af biomolekyler med maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption med langsigtet kemisk og fysisk stabilitet som følge af den hydrofile, stive Allyl Dextran/Bisacrylamid-matrix
Højde (engelsk) 23,62 tommer.
Højde (metrisk) 60cm
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
pH-område 3 til 11
Support Type Allyl Dextran og N,N'-methylenbisacrylamid
Prøvetype Peptider og små proteiner
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-100 HR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.