Beskrivelse
Hjælper med forberedende adskillelse af biomolekyler fra op til 5 ml (for 16 mm kolonne ID) og 13 ml (til 26 mm søjle ID).
- Giver maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption med langsigtet kemisk og fysisk stabilitet
- Forpakkede kolonner til brug med AKTAdesign™ eller andre pumpede kromatografisystemer
- Fås i to forskellige færdigpakkede kolonnestørrelser - 16 x 600 mm (120 ml) og 26 x 60 mm (320 ml)
- Maksimalt tryk (over pakket seng under drift) er 1,5 bar (22psi)
Medier
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50 μm
- Matrix: Allyldextran og N,N'-methylenbisacrylamid
- pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 11
- pH Stabilitet rengøringsområde: 2 til 13
- Kemisk stabilitet: alle almindeligt anvendte buffere, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M eddikesyre, 8 M urinstof, 6 M guanidin-HCl, 1% SDS, 20% ethanol, 30% propanol, 30% acetonitril (testet °ved 40 C i en M-NaOH i en uge), 0.
- Tryk/flow-specifikation:> 125cm/t., 100kPa, XK 50/30, senghøjde 15cm
- Materiale (sengestøtte): Polymethyl-methacrylat
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
- Medier:
- Fraktionering [Mr] kugleformede proteiner: 2 x 104 -8 x 106
- Udelukkelsesgrænse [Mr] (globulære proteiner):≈ 9 x 106 (9000 kDa)
- Fraktioneringsområde [Mr] DNA-eksklusionsgrænse: 271bp
- Fraktionering [Mr] Dextrans: 1 x 104-2 x 106
- Medier:
- Ekskluderingsgrænse for Dextrans: 100 x 106
- Fraktioneringsområde [Mr] DNA-eksklusionsgrænse: 1078bp
- Fraktionering [Mr] Dextrans: 4 x 104 -2 x 107
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Flowhastighed | <0,5 ml/min. |
| Partikelstørrelse | 25 til 75μ m |
| Til brug med (udstyr) | Lavt til medium tryk AKTA™ systemer eller pumpede kromatografisystemer |
| Sengevolumen | 320 mL |
| Produkttype | Sephacryl HR færdigpakket gelfiltreringskolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.6cm |
| Til brug med (applikation) | Reproducerbar proteinoprensning, adskillelse af polysaccharider, makromolekyler med udvidede strukturer og små plasmider |
| Højde (engelsk) | 23,62 tommer. |
| Højde (metrisk) | 60cm |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-500 HR
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol