Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR-forpakkede gelfiltreringskolonner
Artikelnummer. 11350292 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Flowhastighed:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sengevolumen:
120 mL
320 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6cm
2.6cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11350292 <1,3 ml/min. 120 mL 1.6cm Hver
11330292 <0,5 ml/min. 120 mL 1.6cm Hver
11360292 <0,5 ml/min. 320 mL 2.6cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350292 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28935606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6980.00 DKK
    6596.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 384.00 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til reproducerbar proteinoprensning, adskillelse af polysaccharider, makromolekyler med udvidede strukturer og små plasmider
Hjælper med forberedende adskillelse af biomolekyler fra op til 5 ml (for 16 mm kolonne ID) og 13 ml (til 26 mm søjle ID).
  • Giver maksimal genvinding og minimal uspecifik adsorption med langsigtet kemisk og fysisk stabilitet
  • Forpakkede kolonner til brug med AKTAdesign™ eller andre pumpede kromatografisystemer
  • Fås i to forskellige færdigpakkede kolonnestørrelser - 16 x 600 mm (120 ml) og 26 x 60 mm (320 ml)
  • Maksimalt tryk (over pakket seng under drift) er 1,5 bar (22psi)
Medier
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 50 μm
  • Matrix: Allyldextran og N,N'-methylenbisacrylamid
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 11
  • pH Stabilitet rengøringsområde: 2 til 13
  • Kemisk stabilitet: alle almindeligt anvendte buffere, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M eddikesyre, 8 M urinstof, 6 M guanidin-HCl, 1% SDS, 20% ethanol, 30% propanol, 30% acetonitril (testet °ved 40 C i en M-NaOH i en uge), 0.
  • Tryk/flow-specifikation:> 125cm/t., 100kPa, XK 50/30, senghøjde 15cm
Kolonne
  • Materiale (sengestøtte): Polymethyl-methacrylat
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
  • Medier:
  • Fraktionering [Mr] kugleformede proteiner: 2 x 104 -8 x 106
  • Udelukkelsesgrænse [Mr] (globulære proteiner):≈ 9 x 106 (9000 kDa)
  • Fraktioneringsområde [Mr] DNA-eksklusionsgrænse: 271bp
  • Fraktionering [Mr] Dextrans: 1 x 104-2 x 106
HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
  • Medier:
  • Ekskluderingsgrænse for Dextrans: 100 x 106
  • Fraktioneringsområde [Mr] DNA-eksklusionsgrænse: 1078bp
  • Fraktionering [Mr] Dextrans: 4 x 104 -2 x 107
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Hver
Flowhastighed <1,3 ml/min.
Partikelstørrelse 25 til 75μ m
Til brug med (udstyr) Lavt til medium tryk AKTA™ systemer eller pumpede kromatografisystemer
Sengevolumen 120 mL
Produkttype Sephacryl HR færdigpakket gelfiltreringskolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6cm
Til brug med (applikation) Reproducerbar proteinoprensning, adskillelse af polysaccharider, makromolekyler med udvidede strukturer og små plasmider
Højde (engelsk) 23,62 tommer.
Højde (metrisk) 60cm
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
pH-område 3 til 11
Support Type Allyl Dextran og N,N'-methylenbisacrylamid
Prøvetype Polysaccharider, makromolekyler med udvidede strukturer og endda små plasmider
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol