Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ Q Fast Flow 16/10 kolonne
Artikelnummer. 10491465 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10491465 20 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10491465 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28936543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6145.00 DKK
    5562.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 583.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Giv hurtige, forberedende adskillelser af proteiner og andre biomolekyler
  • Stærke anionbyttere færdigpakket kolonne til indledende indfangning af proteiner og andre biomolekyler med IEX-kromatografi
  • Kompatibel med simple pumpebaserede konfigurationer og andre kromatografisystemer som f.eks AKTA design
  • Optimeret til pålidelige, reproducerbare adskillelser
  • Høj lastekapacitet og hurtige oprensninger
  • Hurtig indledende indfangning af proteiner fra startmateriale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiPrep Q FF 16/10
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,6 tommer
Flowhastighed 2 til 10 ml/min.
Til brug med (applikation) HiPrep Q FF er en stærk anionbytter færdigpakket med Q Sepharose Fast Flow, klar til brug til hurtig, præparativ separation af proteiner og andre biomolekyler ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX).
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 20 mL
Mængde 20 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep Q FF 16/10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol