Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ Phenyl HP 16/10 kolonne
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aromatisk HIC-medium til mellemrensning og polering
- Giver hurtige, nemme adskillelser med høj kapacitet i et praktisk format
- Medium er baseret på en matrix af stærkt tværbundne agaroseperler, som er blevet derivatiseret med phenylgrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre søjle | 0,6 tommer |
| Flowhastighed | 1 til 5 ml/min. |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 16 mm |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Mængde | 1 x 20 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.