Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 kolonner
Artikelnummer. 10617855 Shop alle Cytiva produkter
Ligand type:
Carboxymethyl
Diethylaminoethyl
Maks. Tryk:
1,5 bar
5 bar
pH-område:
2 til 12
6 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10617855
Brand: Cytiva 28936542
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giv hurtige, pålidelige og reproducerbare præparative ionbytteradskillelser
DEAE og CM Sepharose™ 6 Fast Flow er færdigpakket i 20 ml HiPrep kolonner. Ideel til hurtig berigelse under indledende opsamling af proteiner fra udgangsmateriale.
Funktioner:
  • Kombiner gode flowhastigheder og høj bindingskapacitet
  • Enkel at betjene
  • Kompatibel med enkeltpumpekonfigurationer og andre kromatografisystemer (f.eks. AKTA™ )
Specifikationer (H 2 O ved stuetemperatur)
  • Mål: 1,6 x 10 cm
  • Anbefalet flowhastighed: 2-10mL/min. (60-300 cm/t)
  • Maksimal flowhastighed: 10 ml/min. (300 cm/t.)
  • Maks. tryk over pakket leje: 1,5 bar (22psi, 0,15 MPa)
  • Kolonnehardwaretrykgrænse: 5bar (73psi, 0,5MPa)
  • Opbevaring: 20% ethanol (DEAE,CM), 0,2M natriumacetat i 20% ethanol (SP )
  • Opbevaringstemperatur: 4° til 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidinhydrochlorid, 70% Ethanol
Produkttype HiPrep CM Sepharose FF kolonne
Sengevolumen 20mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16mm
Mængde 1 x 20mL
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Højde (metrisk) 100mm
Flowhastighed >300 cm/hr.
Materiale Polypropylen
Ligand type Carboxymethyl
Maks. Tryk 1,5 bar
pH-område 6 til 10
Partikelstørrelse 45 til 165 μm
Support Type 6 % tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C
Kolonnetype Ionbytterkolonne
Til brug med (applikation) Præparativ adskillelse af proteiner og andre biomolekyler ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep CM FF 16/10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.