Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Ligand type:
Carboxymethyl
Diethylaminoethyl
Maks. Tryk:
1,5 bar
5 bar
pH-område:
2 til 12
6 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
DEAE og CM Sepharose™ 6 Fast Flow er færdigpakket i 20 ml HiPrep kolonner. Ideel til hurtig berigelse under indledende opsamling af proteiner fra udgangsmateriale.
Funktioner:
- Kombiner gode flowhastigheder og høj bindingskapacitet
- Enkel at betjene
- Kompatibel med enkeltpumpekonfigurationer og andre kromatografisystemer (f.eks. AKTA™ )
Specifikationer (H 2 O ved stuetemperatur)
- Mål: 1,6 x 10 cm
- Anbefalet flowhastighed: 2-10mL/min. (60-300 cm/t)
- Maksimal flowhastighed: 10 ml/min. (300 cm/t.)
- Maks. tryk over pakket leje: 1,5 bar (22psi, 0,15 MPa)
- Kolonnehardwaretrykgrænse: 5bar (73psi, 0,5MPa)
- Opbevaring: 20% ethanol (DEAE,CM), 0,2M natriumacetat i 20% ethanol (SP )
- Opbevaringstemperatur: 4° til 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidinhydrochlorid, 70% Ethanol |
| Produkttype | HiPrep DEAE Sepharose FF kolonne |
| Sengevolumen | 20mL |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16mm |
| Mængde | 1 x 20mL |
| Højde (engelsk) | 3,93 tommer |
| Højde (metrisk) | 100mm |
| Flowhastighed | >300 cm/hr. |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiPrep DEAE FF 16/10
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.