Beskrivelse
- Immobiliseret heparin bruges til oprensning af antithrombin III, koagulationsfaktorer og andre plasmaproteiner
- Kompatibel med simple pumpebaserede konfigurationer og andre kromatografisystemer som f.eks AKTA design
- Optimeret til pålidelige, reproducerbare adskillelser
- Høj lastekapacitet og hurtige oprensninger
- Hurtig indledende indfangning af proteiner fra startmateriale
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre søjle | 0,6 tommer |
| Flowhastighed | 2 til 10 ml/min. |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til °30 C, 0,05 M natriumacetat indeholdende 20 % ethanol |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 16 mm |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Mængde | 1 x 20 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiPrep Heparin FF 16/10
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.