Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ 26/10 afsaltningssøjler
Artikelnummer. 10470505 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 53 mL
4 x 53 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10470505 4 x 53 mL Pakke med 4
10460505 1 x 53 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470505 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17508702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20790.00 DKK
    18873.00 DKK / Pakke med 4
    Spare 1917.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Giv pålidelig og reproducerbar afsaltning og bufferudveksling med prøvestørrelser på op til 15 ml pr. søjle. Cytiva HiPrep 26/10 afsaltningssøjle er en praktisk, brugervenlig søjle, forpakket 53 ml søjle med Sephadex G-25 Fine til afsaltning og bufferudveksling.
  • Sparer tid og arbejde som erstatning for dialyse
  • To til fire søjler kan bruges i serier til prøvestørrelser 30 til 60 ml
  • Kompatibel med en laboratoriepumpe eller et kromatografisystem
  • Fittings er 1/16 in. for nem tilslutning til AKTAdesign-systemer
  • Langsigtet og arbejde pH-område 2 til 13
  • Maksimal flowhastighed: 15 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiPrep 26/10 Afsaltning er praktiske, brugervenlige 53 ml kolonner færdigpakket med Sephadex G-25 Fin harpiks til afsaltning og bufferudveksling.
Produkttype HiPrep 26/10-afsaltning
Til brug med (udstyr) Laboratoriepumpe eller kromatografisystem såsom AKTA-design
Partikelstørrelse >20 μm (tør), 17 til 132 μm (våd)
Diameter (engelsk) Indre søjle 1,02 tommer
Volumen (metrisk) seng 53 mL
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 26 mm
Engangs Genanvendelig
Mængde 4 x 53 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 26/10 Desalting, 4 pack
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16,5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.