Få mere at vide
Cytiva HiPrep™ 26/10 afsaltningssøjler
Artikelnummer. 10460505 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 53 mL
4 x 53 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10460505 1 x 53 mL Hver
10470505 4 x 53 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10460505 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17508701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6065.00 DKK
    5511.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 554.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Giv pålidelig og reproducerbar afsaltning og bufferudveksling med prøvestørrelser på op til 15 ml pr. søjle. Cytiva HiPrep 26/10 afsaltningssøjle er en praktisk, brugervenlig søjle, forpakket 53 ml søjle med Sephadex G-25 Fine til afsaltning og bufferudveksling.
  • Sparer tid og arbejde som erstatning for dialyse
  • To til fire søjler kan bruges i serier til prøvestørrelser 30 til 60 ml
  • Kompatibel med en laboratoriepumpe eller et kromatografisystem
  • Fittings er 1/16 in. for nem tilslutning til AKTAdesign-systemer
  • Langsigtet og arbejde pH-område 2 til 13
  • Maksimal flowhastighed: 15 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt HiPrep 26/10 Afsaltning er praktiske, brugervenlige 53 ml kolonner færdigpakket med Sephadex G-25 Fin harpiks til afsaltning og bufferudveksling.
Produkttype HiPrep 26/10-afsaltning
Til brug med (udstyr) Laboratoriepumpe eller kromatografisystem såsom AKTA-design
Partikelstørrelse >20 μm (tør), 17 til 132 μm (våd)
Diameter (engelsk) Indre søjle 1,02 tommer
Volumen (metrisk) seng 53 mL
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 26 mm
Engangs Genanvendelig
Mængde 1 x 53 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • HiPrep 26/10 Desalting
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol