Få mere at vide
Hippursyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30395784
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30395784 500 mg -
30402611 250 mg -
30399671 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395784 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH347013500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-94-5
Molekylær formel C9H8NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 201.15
Synonym N-Benzoylglycine Sodium Salt, Sodium Hippurate
IUPAC navn natrium; 2-benzamidoacetat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hippuric Acid Sodium Salt
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3.Na/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);/q;+1/p-1
Formel vægt 201.0402