Få mere at vide
Tocris Bioscience™ HIOC, >98%
Beskrivelse
Selective TrkB receptor agonist. Protects neurons from excitotoxicity. Protects retinas from light-induced retinal degeneration (LIRD) in vivo. Blood brain barrier and blood-retinal barrier penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-oxo-3-piperidinecarboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO |
| Formel vægt | 301.34 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.346 |