Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human HINT2. Source: E.coli Amino Acid Sequence: GVTDGNEVAKAQQATPGGAAPTIFSRILDKSLPADILYEDQQCLVFRDVAPQ The HINT2 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The HINT2 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spécification
Spécification
| Gen-id (Entrez) | 84681 |
| Produktlinje | Novus |
| Oprensningsmetode | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Fælles navn | HINT2 Recombinant Protein Antigen |
| Indhold og opbevaring | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Til brug med (applikation) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | EC 3.-, HINT-2, HINT-3, histidine triad nucleotide binding protein 2, histidine triad nucleotide-binding protein 2, mitochondrial, HIT-17, HIT-17kDa, PKCI-1-related HIT protein, protein kinase C inhibitor-2 |
| Gen symbol | HINT2 |
| Etikettype | Unlabeled |
| Afficher plus |
For Research Use Only.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?