missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Hinokitiol
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 499-44-5 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Synonym | β-Thujaplicin |
| Mål | Keap1-Nrf2∣DNA Methyltransferase∣Virus Protease |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?