Få mere at vide
Nickel Electro™ Hængslet gavlåg
Artikelnummer. 12768888 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
14 L urørte bade
2 L og 4 L urørte bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12768888
Brand: Nickel Electro™ GL114
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
dimForUseWithEquipment
Kræver
ForUseWithApplication
Se prøverne bedre med et semi-gennemsigtigt låg. Nickel Electro™ Hængslet gavlåg maksimerer badarealet, mens dets form bruges til at dryppe kondens tilbage i badet.
  • Let
  • Semi-transparent
  • Dryper kondens tilbage i badet
Gennemsigtigt låg, hængslet, høj profil, håndtag
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 14 L urørte bade
Til brug med (applikation) Reducerer vandfordampning, holder prøver og vand fri for forurening og sparer energi