Få mere at vide
Nickel Electro™ Hængslet gavlåg
Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
14 L urørte bade
2 L og 4 L urørte bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
dimForUseWithEquipment
Kræver
ForUseWithApplication
- Let
- Semi-transparent
- Dryper kondens tilbage i badet
Gennemsigtigt låg, hængslet, høj profil, håndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 2 L og 4 L urørte bade |
| Til brug med (applikation) | Reducerer vandfordampning, holder prøver og vand fri for forurening og sparer energi |