Få mere at vide
Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10773911 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 enheder
5 x 5.000 enheder
5000 U
Pakningsstørrelse:
10000 enheder
5000 enheder
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10773911 10.000 enheder 10000 enheder
10272870 5000 U 5000 enheder
10150740 5 x 5.000 enheder Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10773911 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00 DKK
    541.65 DKK / Pakke med 10000
    Spare 74.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
HindIII-restriktionsenzymet genkender A^AGCTT-steder og skærer bedst ved 37 C °i R-buffer.
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Hind III
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 10.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning