Få mere at vide
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 sider
Artikelnummer. p-4519715 Shop alle Cytiva produkter
Prøvevolumen:
5 mL
13 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11380342
Brand: Cytiva 28989334
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Dismantling tool, support screen, net ring (10μm), O-ring, stop plugs and instructions
Til præparativ gelfiltreringskromatografi med høj opløsning med korte køretider og god genvinding. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg er færdigpakkede XK-søjler.
  • Forberedte, færdigpakkede XK-søjler
  • Tilgængelig i sengevolumener 120 eller 320 ml
  • Sengemål: 16x 600 mm eller 26 x 600 mm
  • Prøvevolumen: 5mL eller 13mL
Medier:
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • Matrix: sammensat af tværbundet agarose og dextran
  • pH-stabilitetsområde: 3 til 12
Kolonne:
  • Kolonne ID: 16mm eller 26mm
  • Rørmateriale: borosilikatglas
  • Porøsitet: 10 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvevolumen 13 mL
Til brug med (applikation) højopløsningspræparativ gelfiltreringskromatografi